Learn More
BRAND™ PFA klass a volymflaska med skruvlock Produktkod.: 10121742
I lager
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
BRAND™ PFA klass a volymflaska med skruvlock
Product Code. 10121742 Shop All Brand Products
50 mL, Varje
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Unit Size:
Varje
Produktkod. 10121742
Brand: BRAND™ 36228
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Tillverkad av PerFluoroAlkoxy (PFA) och kalibrerad för att innehålla (TC, In). Autoklaverbar och lätt att rengöra.
  • PFA (PerFluoroAlkoxy) konstruktion
  • PFA skruvlock med formgjuten tätningsring
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Autoklaverbar och lätt att rengöra
  • Felgränser enligt klass A
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 104
  • Inkluderar ett batchcertifikat
  • Exponering för temperaturer upp till 121 °C (autoklavering) kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser
  • Rengöring upp till max. 60° C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 104
Stängningsmaterial PFA
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material PFA
Gräns för fel 0.06 mL
Produkttyp Volumetrisk kolv
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Klass A
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand BLAUBRAND
    Product Content Correction
    Product Title
    BRAND™ PFA klass a volymflaska med skruvlock >