Läs mer
BRAND™ PFA klass a volymflaska med skruvlock
Tillverkad av PerFluoroAlkoxy (PFA) och kalibrerad för att innehålla (TC, In). Autoklaverbar och lätt att rengöra.
Brand:  BRAND™ 36220
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 10579862
  • 1996.80 SEK / Varje
Bara null kvar
I lager
Beskrivning
  • PFA (PerFluoroAlkoxy) konstruktion
  • PFA skruvlock med formgjuten tätningsring
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Autoklaverbar och lätt att rengöra
  • Felgränser enligt klass A
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 104
  • Inkluderar ett batchcertifikat
  • Exponering för temperaturer upp till 121 °C (autoklavering) kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser
  • Rengöring upp till max. 60° C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
DIN EN ISO 104
25 mL
0.04 mL
Autoklaveringsbar
PFA
PFA
Volumetrisk kolv
A
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
BRAND™ PFA klass a volymflaska med skruvlock > Kapacitet (metrisk): 25 ml