Läs mer
BRAND™ PFA klass a volymflaska med skruvlock
Produktkod. 10692364 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10692364 10 mL Varje
10579862 25 mL Varje
10121742 50 mL Varje
10642683 100 mL Varje
10712703 250 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10692364 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 36208
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av PerFluoroAlkoxy (PFA) och kalibrerad för att innehålla (TC, In). Autoklaverbar och lätt att rengöra.
  • PFA (PerFluoroAlkoxy) konstruktion
  • PFA skruvlock med formgjuten tätningsring
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Autoklaverbar och lätt att rengöra
  • Felgränser enligt klass A
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 104
  • Inkluderar ett batchcertifikat
  • Exponering för temperaturer upp till 121 °C (autoklavering) kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser
  • Rengöring upp till max. 60° C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 104
Stängningsmaterial PFA
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material PFA
Gräns för fel 0.04 mL
Produkttyp Volumetrisk kolv
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Klass A