Description
- PFA (PerFluoroAlkoxy) konstruktion
- PFA skruvlock med formgjuten tätningsring
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
- Autoklaverbar och lätt att rengöra
- Felgränser enligt klass A
- Överensstämmer med DIN EN ISO 104
- Inkluderar ett batchcertifikat
- Exponering för temperaturer upp till 121 °C (autoklavering) kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser
- Rengöring upp till max. 60° C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 104 |
| Stängningsmaterial | PFA |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | PFA |
| Gräns för fel | 0.15 mL |
| Produkttyp | Volumetrisk kolv |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Klass | A |