Läs mer
Masterflex™ PFA kompressionsgängad adapter, hane NPT
Beskrivning
Kompressionskopplingar är ett utmärkt val för att ansluta styva rörsystem och tål högre tryck än hullingförsedda kopplingar. Montera kopplingen till slangen genom att skjuta slangen genom en tätningshylsa och använda muttern för att trycka ner för att bilda en säker tätning.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | PFA kompressionsgängad adapter, 4 mm slang OD x 1/8 tum hane NPT |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4 mm |
| Total längd (metrisk) | 42 mm |
| Utloppsport | Kompression x NPT(M) |
| Steriliseringsmetod | Autoklav eller etylenoxid (ETO) |
| Trådstorlek | 1/8 tum |
| Vikt (metrisk) | 2 mm |
| Höjd (metrisk) | 13 mm |
| Inkluderar | Kompressionsstorlek / Tube Od (Port 1): 4 mm |
| Material (tätning) | PFA |
| Visa mer |