Läs mer
Bohlender™ PFA-EX ledande flexibla slangar
Produktkod. 15757208
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
8 mm
10 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre
15757208 8 mm
15767899 10 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15757208 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer S182460
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En idealisk slanglösning för enkel hantering av vätskor och gaser och i antistatiska applikationer.
  • Ger temperaturmotstånd från− 270° till+ 260 °C
  • Universell kemikalieresistens
  • Konduktivitet på 1 000 kOhm
  • Konduktivt korrugerat rör med nominell bredd 10 och med cirkulära korrugeringar runt längdaxeln
  • Cylindriska rörändar med en längd på 40 mm kan anslutas direkt till kopplingar, kranar eller slangkopplingar
  • Lämplig för användning i explosiva miljöer
  • För transport av lösningsmedel eller alkohol
  • Idealisk för anslutningar under vibrationer
  • Användbar med liten böjradie
Specifikationer
Beskrivning Konduktivitet på 1 000 kOhm
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material PFA-EX
Diameter (metrisk) Yttre 10 mm
Total längd (metrisk) 1.0 m
För användning med (applikation) Antistatisk och vätskehantering
Min. Driftstemperatur (metrisk) -270 °C
Motståndsegenskaper Universell kemikalieresistens
Slangstorlek NW 10
Färg Svart
Flexibilitet 18 mm böjradie
Maximalt tryck Sprängtryck 11 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttyp Konduktivt korrugerat rör