Läs mer
Cole-Parmer™ PFA invändig gängad T-shirt
Produktkod. 11828043
Trådstorlek:
1/2 tum.
3/4 tum
3/8 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11828043
Brand: Cole-Parmer™ 0654619
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gängade beslag erbjuder mer permanent installation
  • Kemiskt inert PFA hanterar de flesta aggressiva kemikalier
  • Gängad reducerande bussning
  • Välj storlek och material som uppfyller dina applikationsbehov
  • Använd med våra styva slangar för dina högtrycksapplikationer
Specifikationer
Beskrivning NPT(F)-anslutning
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material PFA
Slangstorlek 3/8 tum
Utloppsport 3/8 tum
Portstorlek 3/8 tum
Steriliseringsmetod Etylenoxid
Trådstorlek 3/8 tum
Form T-form
Färg Genomskinligt
Produkttyp Kvinnlig gängad T-shirt