Läs mer
SCAT™ PFA Fitting
Handla allt SCAT Europe Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
SCAT beslag finns i följande versioner:
- PFA-beslag med integrerad hylsa i olika färger och diametrar
- Rörkopplingar i olika diametrar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Montering |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.6 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.6 mm |
| För användning med (applikation) | Lösningsmedelshantering |
| Förpackningsmängd | 5 Beslag |
| För användning med | Säkerhetslock, säkerhetslock, HPLC och UHPLC-system |
| Material | PFA |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |