Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PFA Flexible Tubing
Produktkod. 10018004
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
2 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Total längd (metrisk):
0,25 m
0,5 m
1 m
2,5 m
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Total längd (metrisk)
10018004 2 mm 4 mm 0,5 m
10089132 10 mm 12 mm 2,5 m
10520924 10 mm 12 mm 0,25 m
10617824 12 mm 14 mm 2,5 m
10660942 14 mm 16 mm 1 m
10053501 6 mm 8 mm 0,5 m
10777522 8 mm 10 mm 0,5 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10018004 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer S182201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang med BOLA Laboratorieskruvförband för en tät, vakuumlämplig anslutning. Bohlender™ BOLA™ PFA Flexible Tubing har cirkulära korrugeringar runt den längsgående axeln och cylindriska slangändar som kan anslutas direkt till kopplingar, kranar eller slanganslutningar.
  • Flexibel till mycket flexibel korrugerad slang
  • Snäv böjradie ger liten tvärsnittsminskning
  • Icke-porös
  • Genomskinligt
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA-certifierad
Diameter (metrisk) Inre 2 mm
Material PFA
Diameter (metrisk) Yttre 4 mm
Total längd (metrisk) 0,5 m
Tjocklek (metrisk) 1 mm
För användning med (applikation) För anslutningar under vibrationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -270 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Färg Genomskinlig
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 17 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C