Läs mer
Bohlender™ PFA Flexible Tubing
Description
- Ger temperaturmotstånd från− 200° till+ 260 °C
- Universell kemikalieresistens
- FDA-överensstämmelse
- Transparent till utseendet
- Vakuum lämplig
- Korrugerad slang med cirkulära korrugeringar runt längdaxeln och cylindriska slangändar med en längd på 40 mm som kan anslutas direkt till kopplingar, kranar eller slangkopplingar
- Flexibel till mycket flexibel
- Snäv böjradie ger endast liten tvärsnittsminskning
- Icke-porös
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | FDA-överensstämmelse |
| Diameter (metrisk) Inre | 6 mm |
| Material | PFA |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Total längd (metrisk) | 1 m |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Motståndsegenskaper | Universell kemikalieresistens |
| Slangstorlek | NW 8 |
| Färg | Genomskinlig |
| Show More |