Läs mer
Bohlender™ PFA-burk med skruvlock
Produktkod. 10480801
Change view
Kapacitet (metrisk):
7 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10480801 7 ml
1 options
Produktkod. 10480801 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer A13001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597.45 SEK
    553.61 SEK / Paket med 1
    Save 43.84 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 04-11-2026
Specifikationer
Kvantitet 1Pk.
Djup (metriskt) 32 mm
Kapacitet (metrisk) 7 ml
Färg Genomskinligt
Produkttyp Burkar
Material PFA
Höjd (metrisk) 37 mm