Läs mer
Bohlender™ PFA Liebig vertikala kondensorer
Produktkod. 10256971
Change view
Standard konisk led nr:
Storlek 29
Produktkod. Standard konisk led nr
10256971 Storlek 29
1 options
Produktkod. 10256971 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer B30102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8275.05 SEK
    6505.84 SEK / Paket med 1
    Save 1769.21 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Ger temperaturbeständighet från -200° till +250 °C.
  • Transparent i färgen
  • Universell kemikalieresistens
  • Tunnväggigt kylrör av genomskinlig och gastät PFA
  • Kyljacka av borisilikatglas
  • Slangkopplingar av PP och muttrar för anslutning av kylvatten
  • Jordfogskon och hylsa storlek 29 av PTFE
  • Destillat utsätts endast för PFA/PTFE
  • Lämplig för vertikal montering
  • Integrerad specialmutter (Safe-Lab™ ) för enkel låsning och upplåsning av markleden
  • FDA-överensstämmelse
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Beskrivning Tunnväggig
Inkluderar Slangkopplingar, muttrar
Längd (metrisk) 300 mm
Standard konisk led nr Storlek 29
Typ Vertikal Liebig kondensor