Läs mer
Masterflex™ PFA-slang (perfluoralkoxi).
Produktkod. 15262600 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
3,2 mm
5,6 mm
6,4 mm
9,6 mm
Tjocklek (metrisk):
1,19 mm
1,58 mm
1,6 mm
Förpackningsstorlek:
7.5m
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
15262600 6,4 mm 1,58 mm Varje
11750249 3,2 mm 1,6 mm Varje
15807671 5,6 mm 1,19 mm 7.5m
15817671 9,6 mm 1,6 mm 7.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15262600 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0637505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4675.00 SEK
    3524.55 SEK / Paket med 1
    Save 1150.45 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 21-10-2026
Mycket motståndskraftig slang lämplig för arbete med hög renhet.
  • Tillämpningar: Krävande labb, kemiska, elektriska, mekaniska, farmaceutiska och fordonstillämpningar.
  • För överföring av högtemperatur- eller starkt korrosiva material.
  • Bra för arbete med hög renhet.
  • Kemiskt inert, ogiftig och praktiskt taget icke-porös.
  • Utmärkt sprick- och spänningsbeständighet.
  • Låg friktionskoefficient.
  • Genomskinlig.
  • Autoklaverbar.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Hartset är FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550); möter USP Klass VI krav. Slang tillverkas enligt GMP .
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6,4 mm
Material PFA
Diameter (metrisk) Yttre 9.6 mm
Total längd (metrisk) 7.6 m
Tjocklek (metrisk) 1,58 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -195 °C
Steriliseringsmetod Autoklav, ETO eller torr värme
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 388 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C