Läs mer
Masterflex™ PFA-slang (perfluoralkoxi).
Produktkod. 15817671 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
3,2 mm
5,6 mm
6,4 mm
9,6 mm
Tjocklek (metrisk):
1,19 mm
1,58 mm
1,6 mm
Förpackningsstorlek:
7.5m
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
15817671 9,6 mm 1,6 mm 7.5m
11750249 3,2 mm 1,6 mm Varje
15807671 5,6 mm 1,19 mm 7.5m
15262600 6,4 mm 1,58 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15817671 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0637507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5985.00 SEK
    4220.86 SEK / 7.5m
    Save 1764.14 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Mycket motståndskraftig slang lämplig för arbete med hög renhet.
  • Tillämpningar: Krävande labb, kemiska, elektriska, mekaniska, farmaceutiska och fordonstillämpningar.
  • För överföring av högtemperatur- eller starkt korrosiva material.
  • Bra för arbete med hög renhet.
  • Kemiskt inert, ogiftig och praktiskt taget icke-porös.
  • Utmärkt sprick- och spänningsbeständighet.
  • Låg friktionskoefficient.
  • Genomskinlig.
  • Autoklaverbar.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Hartset är FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550); möter USP Klass VI krav. Slang tillverkas enligt GMP .
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 9,6 mm
Material PFA
Diameter (metrisk) Yttre 12.7 mm
Total längd (metrisk) 7.6 m
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -195 °C
Steriliseringsmetod Autoklav, ETO eller torr värme
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 283 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C