Läs mer
Kartell™ PFA rundbottnad kolv
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Med standard jorduttag
- För rotationsindunstare och destillation av finkemikalier
- För användning under vakuum
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12348 (glas) |
| Färg | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | PFA |
| För användning med (applikation) | För rotationsindunstare och destillation av finkemikalier |
| Höjd (metrisk) | 147 mm |
| Hals stil | 29/32 |
| Bottenform | Rund |
| Diameter (metrisk) Yttre | 88 mm |