Läs mer
Bohlender™ PFA skrubberflaskor
Produktkod. 10363881
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10363881 250 ml
1 options
Produktkod. 10363881 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer A11801
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Ger temperaturbeständighet från -200° till +250 °C.
  • Flaska tillverkad av PFA, topp av PFTE med två gängade anslutningar
  • Universell kemikalieresistens
  • Standard PTFE-fritta har en porstorlek på ca.. 3μ m och skruvas på stigröret med en M8x1-gänga
  • FDA-överensstämmelse
  • Okrossbar för hållbarhet och lång livslängd
  • Frit lätt utbytbar
  • Transparent för synlighet av innehållet
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material PFA-flaska, PTFE Top
Typ Scrubber flaska
Inkluderar Standardfritta
Porstorlek 3 μm
Diameter (metrisk) Utsida 60 mm
Höjd (metrisk) 175 mm
För användning med (utrustning) Anslutning för slang 2 x 6 mm
Certifikat och efterlevnad FDA