Läs mer
Cole-Parmer™ PFA gängad reducerande bussning
Trådstorlek:
1/2 tum. NPTM x 1/4 tum. NPTF
1/2 tum. NPTM x 3/8 tum. NPTF
1/4 tum NPTM x 1/8 tum. NPTF
3/4 tum NPTM x 1/2 tum. NPTF
3/8 tum NPTM x 1/4 tum. NPTF
3/8 tum NPTM x 1/8 tum. NPTF
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kemiskt inert PFA hanterar de flesta aggressiva kemikalier
- Gängad reducerande bussning
- Välj storlek och material som uppfyller dina applikationsbehov
- Använd med våra styva slangar för dina högtrycksapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | NPT(M) x NPT(F)-anslutning |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PFA |
| Utloppsport | 3/8 tum |
| Portstorlek | 1/2 tum. |
| Steriliseringsmetod | Autoklav eller etylenoxid |
| Trådstorlek | 1/2 tum. NPTM x 3/8 tum. NPTF |
| Färg | Genomskinligt |
| Produkttyp | Gängad reducerande bussning |