Läs mer
Masterflex™ PFA-slang
Produktkod. 13445082 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
13445082 4 mm -
11729799 3,2 mm Varje
11759919 2,4 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13445082 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0637502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2295.00 SEK
    1805.78 SEK / Paket med 1
    Save 489.22 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Använd denna slang för krävande laboratorie-, kemi-, elektriska, mekaniska, farmaceutiska och fordonstillämpningar. PFA-slangar är idealiska för överföring av högtemperatur- eller mycket korrosiva material.
  • Tål starkt korrosiva material
  • Kemiskt inert, ogiftig och praktiskt taget icke-porös
  • Bra för arbete med hög renhet
  • Utmärkt sprick- och spänningsbeständighet
  • Låg friktionskoefficient• Genomskinlig
  • Certifieringar: Hartset är FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550)
  • Tillverkad i ISO 9001-2008 godkänd anläggning
  • Temperaturområde: -195 till 260 °C
  • Sterilisera: Autoklav, etylenoxid eller torr värme
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA-kompatibel, USP , GMP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Material PFA
Diameter (metrisk) Yttre 6.4 mm
Total längd (metrisk) 7.62 m
Tjocklek (metrisk) 1.2 mm
För användning med (applikation) Krävande labb, kemiska, elektriska, mekaniska, farmaceutiska och fordonstillämpningar, för överföring av högtemperatur- eller starkt korrosiva material, även bra för arbete med hög renhet
Min. Driftstemperatur (metrisk) -195 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 421 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C