Läs mer
Bohlender™ PFA-slang
Beskrivning
- Ger temperaturmotstånd från− 200° till+ 260 °C
- Universell kemikalieresistens
- FDA-överensstämmelse
- Transparent till utseendet
- Gastät
- Icke-porös
- Fri från extraherbara ämnen
- Fysiologiskt säker
- Icke vidhäftande yta
- Mycket bra glid- och dielektriska egenskaper
- Flamskyddsmedel enligt UL94V0
- Syrevärde över 95
- Motståndskraftig mot bestrålning och väder
- Kan steriliseras i autoklaver
- Utmärkt mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA-överensstämmelse |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 8,8 mm |
| Material | PFA |
| Tjocklek (metrisk) | 1,60 mm |
| För användning med (applikation) | Aggressiva och rena vätskor och gaser |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Motståndsegenskaper | Universell kemikalieresistens |
| Steriliseringsmetod | Autoklavera |
| Färg | Genomskinlig |
| Visa mer |