Läs mer
IDEX Health & Science, LLC PFA+ Tubing
Beskrivning
High Purity PFA Plus Tubing är tillverkad med Teflon™ PFA Plus Resin och erbjuder ännu fler fördelar än standard PFA. Tillverkad av en av de mest föroreningsfria polymererna som finns, erbjuder denna tubing renhet i delar per miljard. Den är perfekt för tillämpningar inom medicinska, diagnostiska, läkemedels-, bioteknik- och halvledarindustrin. Naturligt färgade rör ger förbättrad motståndskraft mot spänningsprickor och har slätere, klarare väggar.
- Högrenhet PFA+ Tubing Natural
- Tillverkad med Teflon™ PFA Plus Resin
- Erbjuder ännu fler förmåner än standard PFA
- Tillverkad av en av de mest föroreningsfria polymererna som finns
- Erbjuder renhet i delar per miljard
- Perfekt för tillämpningar inom medicinska, diagnostiska, farmaceutiska, bioteknologiska och halvledarindustrier
- Förbättrad motståndskraft mot spänningsprickbildning
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slangar |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Naturlig |
| För användning med (applikation) | Medicinska, diagnostiska, läkemedels-, bioteknik- och halvledarindustrier |
| Diameter (engelska) Inre | 0,030 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/16 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.75 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.588 mm |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Total längd (metrisk) | 15,24 m |
| Visa mer |