Läs mer
IDEX Health & Science, LLC PFA-slang
Beskrivning
PFA-slang är tillverkad med äkta Teflon™ PFA-harts och finns i naturliga eller högrena varianter. High Purity är medicinskt klassat rör som ofta föredras i känsliga tillämpningar och pålitligt möter mer kritiska krav. Dessutom är denna specialiserade slang också praktiskt taget transparent för att kunna se vätskerörelser. Båda varianterna erbjuder utmärkt kemisk kompatibilitet och resistens.
Naturlig tubing
- Tillverkad med äkta Teflon™ PFA-harts
- Erbjuder utmärkt kemisk kompatibilitet och resistens
- Kan tåla vattentryck upp till 4 000 psi (276 bar).
- Flera storlekar finns tillgängliga.
Högrenhetsrör
- Tillverkad av äkta Teflon™ High Purity PFA-harts, en specialmodifierad version av PTFE-basmolekylen
- Medicinsk kvalitet
- Ofta föredragen i känsliga tillämpningar och uppfyller pålitligt mer kritiska krav
- Praktiskt taget transparent för att se flytande rörelser
- Kan tåla vattentryck upp till 500 psi (1/8 tum), 2000 psi (1/16 tum).
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Naturliga slangar |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (engelska) Inre | 0,40 tum |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/16 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 10.16 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.588 mm |
| Total längd (engelska) | 5 ft. |
| Total längd (metrisk) | 1.524 m |
| Material | PFA |