Läs mer
Versilon PFA-slang
Produktkod. 30053574 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1/16 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/32 tum.
5/8 tum.
7/16 tum
7/8 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
1 tum
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
7/16 tum
7/8 tum.
9/16 tum.
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre
30053574 1/2 tum. 5/8 tum.
30053230 1/4 tum 5/16 tum
30053814 7/16 tum 1/2 tum.
30054332 3/16 tum 1/4 tum
30053285 3/16 tum 5/16 tum
30053052 5/32 tum. 1/4 tum
30053457 3/8 tum 1/2 tum.
30053340 5/8 tum. 3/4 tum
30053644 1/2 tum. 9/16 tum.
30053584 3/4 tum 7/8 tum.
30053847 3/8 tum 7/16 tum
30053556 1/4 tum 3/8 tum
30052953 7/8 tum. 1 tum
30053221 5/16 tum 3/8 tum
30053976 1/8 tum 1/4 tum
30053600 1/8 tum 3/16 tum
30053928 1/16 tum. 1/8 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 30053574 Leverantör Versilon Leverantörsnummer 5010752
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppvisar överlägsen kemisk och diffusionsbeständighet
Fluorpolymer av hög renhetsgrad, —idealisk för extremt kritiska applikationer. Förbättrad sprängstyrka. Tål upp till 206 °C (500 °F). Behåller utmärkt mekanisk hållfasthet även vid förhöjda temperaturer. Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 1/2 tum.
Material PFA
Diameter (engelska) Yttre 5/8 tum.
Total längd (metrisk) 50 ft.
Färg Klart
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.