Läs mer
Cole-Parmer PFA-slang
Produktkod. 30054256 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1/16 tum.
1/2 tum.
1/8 tum
3/16 tum
3/32 tum.
5/32 tum.
7/16 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
5/32 tum.
9/16 tum.
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre
30054256 3/16 tum 1/4 tum
30054049 1/2 tum. 9/16 tum.
30054198 1/8 tum 1/4 tum
30052975 7/16 tum 1/2 tum.
30053515 3/32 tum. 5/32 tum.
30054248 1/8 tum 3/16 tum
30054070 1/16 tum. 1/8 tum
30053735 5/32 tum. 1/4 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 30054256 Leverantör Cole-Parmer Leverantörsnummer 5011939
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överlägsna mikroporositetsegenskaper och e-in., släta ytskikt idealisk —för applikationer med hög renhet
Tillverkad av 100 % jungfrulig perfluoralko med ultrahög molekylvikt in., y. E in., utmärkt fläns, förmåga jämfört med andra slangar av PFA-kvalitet. Brett temperaturområde på -160 till 260° C (-320 till 500° F). Innehåller inte BPA, ftalater eller PVC. Sterilisera med autoklav, EtO och kemiska steriliseringsmedel. Uppfyller FDA 21 CFR 177.1550, USP Klass VI, ASTM D 6867-03. Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ADCF;FDA;Icke-ftalat;RoHS;USP
Diameter (engelska) Inre 3/16 tum
Diameter (engelska) Yttre 1/4 tum
Total längd (engelska) 50 ft.
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.