Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PFA flexibel slang, 0,5m
Produktkod. 10063501
Slangstorlek:
NV 13
NV 14
NV 16
NV 19
NV 21
NV 23
Produktkod. 10063501
Brand: Bohlender™ S182206
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för enkel hantering av vätskor. PFA Flexible tubing har en snäv böjradie för minimal tvärsnittsminskning
Korrugerad slang med cirkulära korrugeringar runt längdaxeln och cylindriska slangändar med en längd på 40 mm som kan kopplas direkt till kopplingar, kranar eller slangkopplingar. Tillsammans med BOLA Laboratorieskruvförband, anslutningen är absolut tät och lämplig för vakuum.
  • Idealisk för anslutningar under vibrationer
  • Användbar med liten böjradie
  • För kompensation av termiska expansioner
  • För enkel hantering av vätskor
  • Flexibel till mycket flexibel
  • Snäv böjradie ger endast liten tvärsnittsminskning
  • Icke-porös
  • Genomskinligt
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 10 mm
Material PFA
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Total längd (metrisk) 0.5 m
För användning med (applikation) Anslutningar under vibrationer; Kompensation av termiska expansioner
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Slangstorlek NV 13
Färg Genomskinlig
Flexibilitet Mycket flexibel
Maximalt tryck 2 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttyp Flexibel slang