Läs mer
GVS PFAS-fri SPE Cartrige
Beskrivning
- Använder en dubbel retentionsmekanism som kombinerar jonbyte och hydrofob interaktion för effektiv extraktion av PFAS och andra sura föreningar.
- Säkerställer hög återhämtning och precision för både kort- och långkedjiga PFAS, vilket ger konsekvent analytisk prestanda.
- Minskar effektivt bakgrundsbrus för att öka detektionskänsligheten under LC-MS/MS-analys.
- Uppfyller EPA:s metoder 533, 537.1 och 1633, vilket stöder standardiserade och validerade testprocedurer.
- Ett strömlinjeformat arbetsflöde förenklar provförberedelsen och säkerställer tillförlitliga och reproducerbara resultat över olika matriser.
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvikt | 500 mg |
| För användning med (utrustning) | Vakuumgrenrör eller automatiserad SPE-utrustning |
| Sorbent | VAX |
| Typ | Extraktionskolonn i fast fas |
| Volym (metrisk) | 6 mL |
| Porstorlek | 40 μm |