Läs mer
PFAS-fritt vatten, Waternation
Produktkod. 31921348 Handla allt Waternation Medical Division Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
6 L
8 L
20 L
25 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31921348 1 L
31921347 6 L
31921345 8 L
31921340 20 L
31921341 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31921348 Leverantör Waternation Leverantörsnummer WNPF10010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1072.64 SEK
    772.59 SEK / 1 L
    Save 300.05 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
PFAS-fritt vatten är specifikt utformat för PFAS-analys och är kompatibelt med ultraspår-analytiska metoder. Det kan också användas för PFAS-fria produktionsprocesser.
PFAS-Free Water är reagensklassat rent vatten utan detekterbart PFAS. Specifikt utvecklat för spår- och ultraspåranalys av per- och polyfluoralkylämnen, eliminerar det bakgrundsstörningar från vattnet självt, så att dina resultat speglar ditt prov, inte ditt lösningsmedel. PFAS-fritt vatten är utformat för laboratorier som kräver de lägsta möjliga detektionsgränserna, vårt PFAS-fria vatten är betrodd av:
  • Laboratorier för miljöövervakning
  • Dricksvatten- och avloppstestanläggningar
  • Livsmedels- och dryckessäkerhetslaboratorier
  • Kontraktsanalyslaboratorier
  • Statliga och reglerande institutioner
  • PFAS-testning
  • Den tillverkas för att säkerställa konsekvent och pålitlig kvalitet. Produkten finns i olika storlekar och förpackningsalternativ.
Vid PFAS-analys, om vattnet innehåller även en liten mängd PFAS-förorening, kan det:
  • Orsaka falskt positiva resultat
  • Prover som behöver köras om
  • Bortkastad tid
  • QC-fel
  • Omanalyskostnader som ofta är mycket högre än kostnaden för PFAS-fritt vatten
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pure water
Molekylvikt (g/mol) 18.015
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Miljö, Extra ren, Analytisk, Renad, Teknisk
Förpackning Flaska
Kvantitet 1 L