Läs mer
PFE-360, MedChemExpress
Produktkod. 16497657
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497657 5 mg -
16475686 100 mg -
16464908 10 mg 10mg
16451157 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497657 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY120085
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress PFE-360 (PF-06685360) is a potent, selective, brain penetrated and orally active leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) inhibitor with a mean IC50 of 2.3 nM in vivo.
PFE-360 (PF-06685360) is a potent, selective, brain penetrated and orally active leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) inhibitor with a mean IC50 of 2.3 nM in vivo.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PFE-360
CAS 1527475-61-1
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H16N6O
Kvantitet 5 mg
Synonym PF-06685360
Löslighetsinformation DMSO : 10.42 mg/mL (33.79 mM; Need ultrasonic)
LEDER N#CC1=CC(C2=CNC3=NC=NC(N4CCOCC4)=C32)=CN1C
Molekylvikt (g/mol) 308.34
Formel vikt 308.34
Procent renhet 98.04%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation