Beskrivning
- 6 m3/h 60 Hz pump speed range
- For Lyovapor L-200/L-250
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 1500 hPa |
| Flödeshastighet | 5 m³/hr. |
| Pumptyp | Roterande lamellvakuumpump |
| Spänning | 230/240 V |