missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
PFI-1, MedChemExpress
Beskrivning
PFI-1 is a selective BET (bromodomain-containing protein) inhibitor for BRD4 with IC50 of 0.22 μM in a cell-free assay.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PFI-1 |
| CAS | 1403764-72-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H17N3O4S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (95.94 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(C1=CC=CC=C1OC)(NC2=CC3=C(NC(N(C)C3)=O)C=C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 347.39 |
| Formel vikt | 347.39 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?