Läs mer
PFI-3, MedChemExpress
Produktkod. 16477867
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16477867 5 mg 5mg
16445148 10 mg -
16421377 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16477867 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12409
MedChemExpress PFI-3 is a selective, potent and cell-permeable SMARCA2/4 bromodomain inhibitor with a Kd of 89 nM.
PFI-3 is a selective, potent and cell-permeable SMARCA2/4 bromodomain inhibitor with a Kd of 89 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PFI-3
CAS 1819363-80-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H19N3O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (388.96 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=C(C(/C=C/N2[C@H](C3)CN(C4=NC=CC=C4)[C@H]3C2)=O)C=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 321.37
Formel vikt 321.37
Procent renhet 98.16%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death