missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ PFI 3
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18728808
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
18728808 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18728808 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 5072/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent and selective SMARCA2/4 and polybromo 1 inhibitor

PFI 3 is a potent and selective polybromo 1 (PBRM1) and SMARCA4 inhibitor (Kd values are 48 and 89 nM respectively) that also inhibits SMARCA2. This compoud displays 30-fold selectivity over other sub-family branches. PFI 3 accelerates FRAP recovery in cells at a concentration of 1 μM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2E)-1-(2-Hydroxyphenyl)-3-[(1R,4R)-5-(pyridin-2-yl)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl]prop-2-en-1-one
CAS 1819363-80-8
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C19H19N3O2
Formel vikt 321.37
Renhet 98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.