Läs mer
PFI-4, MedChemExpress
Produktkod. 16490038
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490038 5 mg 5mg
16433587 50 mg -
16427568 10 mg -
16407506 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490038 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18664
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress PFI-4 is a potent and selective and cell permeable BRPF1 bromodomain inhibitor (IC50 = 80 nM).
PFI-4 is a potent and selective and cell permeable BRPF1 bromodomain inhibitor (IC50 = 80 nM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PFI-4
CAS 900305-37-5
Färg Green
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H24N4O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 26 mg/mL (68.34 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(NC1=C(N2CCCC2)C=C(N3C)C(N(C)C3=O)=C1)C4=CC=CC=C4OC
Molekylvikt (g/mol) 380.44
Formel vikt 380.44
Procent renhet 98.24%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death