Läs mer
PFK-015, MedChemExpress
Beskrivning
PFK-015 is an effective inhibitor of PFKFB3 with IC50 of 110 nM (recombinant PFKFB3) and inhibits PFKFB3 activity in cancer cells with IC50 of 20 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PFK-015 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 4382-63-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H12N2O |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25.2 mg/mL (96.82 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C(C1=CC=NC=C1)/C=C/C2=NC3=CC=CC=C3C=C2 |
| Visa mer |