missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
PFKL Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-32213
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
PFKL Polyclonal specifically detects PFKL in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation.
Specifikationer
| PFKL | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide | |
| 6-phosphofructokinase, liver type, DKFZp686G1648, DKFZp686L2097, EC 2.7.1, EC 2.7.1.11, FLJ30173, FLJ40909, human liver-type 1-phosphofructokinase, EC 2.7.1.1110Phosphohexokinase, liver-type 1-phosphofructokinase, PFK-B, Phosphofructo-1-kinase isozyme B, Phosphofructokinase 1, phosphofructokinase, liver, phosphohexokinase | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG |
| Immunoprecipitation | |
| 1.0 mg/mL | |
| Immunoprecipitation 2 - 10 ug/mg lysate | |
| NP_002617.3 | |
| PFKL | |
| The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 730 to 780 of human Phosphofructokinase, Liver using the numbering given in entry NP_002617.3 (GeneID 5211). | |
| 100 μL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 5211 | |
| Store at 4C. Do not freeze. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering