Beskrivning
Denna syntetiska olja har utmärkt kemisk resistens. Därför används den ofta för att pumpa starka oxidanter (halogenider, kväveoxider, etc.). Eftersom denna oljetyp inte får blandas med mineraloljor bör en pump avsedd för denna olja byggas med den från början. För byte av en befintlig pump till denna olja måste pumpen demonteras helt, rengöras och fyllas på med perfluorpolyeterolja vid VACUUBRAND;PFPE olja typ I för VACUUBRAND lamellpumpar RE 2.5, RZ 2.5, RE 6, RZ 6; PFPE oljetyp II för alla VACUUBRAND roterande skovelpumpar.
- Lågt ångtryck även vid höga temperaturer
- utmärkta smörjegenskaper
- lågt oljeåterflöde
- utmärkt motståndskraft mot åldrande
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Olja 25/5 |
| För användning med (applikation) | Används för att pumpa starka oxidanter (halogenider, kväveoxider, etc.) |
| Material | PFPE |
| Förpackning | Flaska |
| Tryck | <3 x 10 -5 mbar |
| Kvantitet | 1 st |
| Viskositet | 60 mm 2 /sek. |
| Volym (metrisk) | 0,5 l |