Läs mer
VACUUBRAND™ PFPE roterande lamellpumpolja
Produktkod. 11959691 Handla allt Vacuubrand Produkter
Volym (metrisk):
300 mL
Produktkod. 11959691
Brand: VACUUBRAND™ 20687610
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna syntetiska olja har utmärkt kemisk resistens. Därför används det ofta för att pumpa starka oxidanter
Denna syntetiska olja har utmärkt kemisk resistens. Därför används den ofta för att pumpa starka oxidanter (halogenider, kväveoxider, etc.). Eftersom denna oljetyp inte får blandas med mineraloljor bör en pump avsedd för denna olja byggas med den från början. För byte av en befintlig pump till denna olja måste pumpen demonteras helt, rengöras och fyllas på med perfluorpolyeterolja vid VACUUBRAND;PFPE olja typ I för VACUUBRAND lamellpumpar RE 2.5, RZ 2.5, RE 6, RZ 6; PFPE oljetyp II för alla VACUUBRAND roterande skovelpumpar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Roterande lamellpumpolja
Material PFPE
Förpackning Flaska
Kvantitet 1 st
Volym (metrisk) 300 mL