Läs mer
Abnova™ Pfu DNA-polymeras
Beskrivning
- Förutom 5′ -3′ DNA-polymerasaktivitet, den har också 3′ -5′ exonukleas (korrekturläsning) aktivitet.
- Pfu DNA-polymeras uppvisar den lägsta felfrekvensen av något termostabilt DNA-polymeras som studerats, är till och med upp till tio gånger mer exakt än normalt Taq DNA-polymeras.
- Följaktligen är Pfu DNA-polymeras användbart för polymerisationsreaktioner som kräver högfientlig syntes.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5 enheter/μ L |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid -20 °C Garanterat stabil i 6 månader vid korrekt förvaring |
| Kvantitet | 500 U |
| För användning med (applikation) | Standard PCR |
| Förvaringsbuffert | 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0,5 % Nonidet P40 0,5 % Tween 20 och 50 % glycerol |