Läs mer
Abnova™ Pfu DNA-polymeras
Produktkod. 16092555
Change view
Kvantitet:
1000 enheter
2500 enheter
500 U
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
2500 enheter
500 enheter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16092555 2500 enheter 2500 enheter
16002565 500 U 500 enheter
16082555 1000 enheter 1000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16092555 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer D0014.2500Units
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
användbar för polymerisationsreaktioner som kräver högfientlig syntes.
  • Förutom 5′ -3′ DNA-polymerasaktivitet, den har också 3′ -5′ exonukleas (korrekturläsning) aktivitet.
  • Pfu DNA-polymeras uppvisar den lägsta felfrekvensen av något termostabilt DNA-polymeras som studerats, är till och med upp till tio gånger mer exakt än normalt Taq DNA-polymeras.
  • Följaktligen är Pfu DNA-polymeras användbart för polymerisationsreaktioner som kräver högfientlig syntes.
Specifikationer
Koncentration 5 U/μl
Innehåll och lagring Förvaras vid -20 °C Garanterat stabil i 6 månader vid korrekt förvaring
Kvantitet 2500 enheter
För användning med (applikation) Standard PCR
Förvaringsbuffert 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0,5 % Nonidet P40 0,5 % Tween 20 och 50 % glycerol