Läs mer
Abnova™ Pfu DNA-polymeras
Produktkod. p-7192971
Kvantitet:
1000 enheter
2500 enheter
500 U
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
2500 enheter
500 enheter
Produktkod. 16002565
Brand: Abnova™ D0014.500Units
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
användbar för polymerisationsreaktioner som kräver högfientlig syntes.
  • Förutom 5′ -3′ DNA-polymerasaktivitet, den har också 3′ -5′ exonukleas (korrekturläsning) aktivitet.
  • Pfu DNA-polymeras uppvisar den lägsta felfrekvensen av något termostabilt DNA-polymeras som studerats, är till och med upp till tio gånger mer exakt än normalt Taq DNA-polymeras.
  • Följaktligen är Pfu DNA-polymeras användbart för polymerisationsreaktioner som kräver högfientlig syntes.
Specifikationer
Koncentration 5 enheter/μ L
Innehåll och lagring Förvaras vid -20 °C Garanterat stabil i 6 månader vid korrekt förvaring
Kvantitet 500 U
För användning med (applikation) Standard PCR
Förvaringsbuffert 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0,5 % Nonidet P40 0,5 % Tween 20 och 50 % glycerol