Läs mer
Lovibond™ Spektrofotometrar i PFXi-880-serien
Typ:
Spektrofotometer
För användning med (applikation):
För grundläggande färgmätning av vätskeprover
För sockerlösningar och sirap
Inkluderar:
Instrument, Windows-kompatibel programvara, reservlampa, RCMSi startpaket och Lovibond™ optiska glasceller
Integrerad värmeenhet, instrument, Windows-kompatibel programvara, reservlampa, RCMSi startpaket och Lovibond™ optiska glasceller
RCMSi Pk, Optiska celler, Lampa
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Instrument, Windows-kompatibel programvara, reservlampa, instruktioner, RCMSi startpaket och Lovibond™ optiska glasceller
- Automatisk och icke-subjektiv färgmätning
- Robust, kemiskt resistent stålkonstruktion
- Avtagbar, 6 tum. (153 mm) provkammare
- Kan hantera varma prover med höga smältpunkter
- Utgången överensstämmer med GLP inklusive datum, tid, prov och användar-ID
- Tillgänglig med valfri integrerad värmeenhet för prover som fetter eller vaxer vars temperatur måste hållas över smältpunkten konsekvent
- Med val av färgskalor
- Levereras med färgkontrollprogramvara för dataanalys
- Fjärruppgraderingsmöjlighet
PFXi-880/CIE
- För genomskinliga prover
- Färgskalor: CIE L ™a ™b, CIELAB (™L ™C h), Delta E™ färgskillnad, spektraldata, xyY-kromaticitetskoordinater, XYZ tristimulusvärden, Acid Wash Test (ASTM D848), optisk densitet (absorbans)
- För sockersirap och lösningar
- Färgskalor: CIE L ™a ™b, Delta E™ färgskillnad, ICUMSA färgindex (ICUMSA GS1-7, ICUMSA GS2/3-9), RYBN-färg, spektraldata, xyY-kromaticitetskoordinater, XYZ-tristimulusvärden, optisk densitet (absorbans)
PFXi-880/CIE: Kemikalier, ätbara oljor och fetter, beläggningar, vatten och avloppsvatten, mat och dryck, hushållsprodukter, petroleumoljor och vaxer, plaster, sockerlösningar, sirap och honung, läkemedel och kosmetika, öl, malt och karameller, medicinsk och klinisk. PFXi-880/S: Sockerlösningar, sirap och honung.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AOCS, ISO , ASTM , CE, RoHS, WEEE |
| Anslutningar | USB, LAN, RS232 |
| Visa | Färggrafik |
| Ljuskälla | Volfram halogen |
| Spektral bandbredd | 10 nm |
| Typ | Spektrofotometer |
| Spänning | 90/240 V |
| För användning med (applikation) | För sockerlösningar och sirap |
| Höjd (engelska) | 6,69 tum. |
| Höjd (metrisk) | 17 cm |
| Visa mer |