Läs mer
Lovibond™ Spektrofotometrar i PFXi-880-serien
Produktkod. 13575290
Typ:
Spektrofotometer
För användning med (applikation):
För grundläggande färgmätning av vätskeprover
För sockerlösningar och sirap
Inkluderar:
Instrument, Windows-kompatibel programvara, reservlampa, RCMSi startpaket och Lovibond™ optiska glasceller
Integrerad värmeenhet, instrument, Windows-kompatibel programvara, reservlampa, RCMSi startpaket och Lovibond™ optiska glasceller
RCMSi Pk, Optiska celler, Lampa
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13575290
Brand: Lovibond™ 1378806H
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Instrument, Windows-kompatibel programvara, reservlampa, instruktioner, RCMSi startpaket och Lovibond™ optiska glasceller
Med RCMSi-teknik (Remote Calibration& Maintenance Service) för fjärrkalibrering och service via internet utan att lämna bänkskivan
  • Automatisk och icke-subjektiv färgmätning
  • Robust, kemiskt resistent stålkonstruktion
  • Avtagbar, 6 tum. (153 mm) provkammare
  • Kan hantera varma prover med höga smältpunkter
  • Utgången överensstämmer med GLP inklusive datum, tid, prov och användar-ID
  • Tillgänglig med valfri integrerad värmeenhet för prover som fetter eller vaxer vars temperatur måste hållas över smältpunkten konsekvent
  • Med val av färgskalor
  • Levereras med färgkontrollprogramvara för dataanalys
  • Fjärruppgraderingsmöjlighet
PFXi-880/CIE
  • För genomskinliga prover
  • Färgskalor: CIE L ™a ™b, CIELAB (™L ™C h), Delta E™ färgskillnad, spektraldata, xyY-kromaticitetskoordinater, XYZ tristimulusvärden, Acid Wash Test (ASTM D848), optisk densitet (absorbans)
PFXi-880/S
  • För sockersirap och lösningar
  • Färgskalor: CIE L ™a ™b, Delta E™ färgskillnad, ICUMSA färgindex (ICUMSA GS1-7, ICUMSA GS2/3-9), RYBN-färg, spektraldata, xyY-kromaticitetskoordinater, XYZ-tristimulusvärden, optisk densitet (absorbans)
PFXi-880/CIE: Kemikalier, ätbara oljor och fetter, beläggningar, vatten och avloppsvatten, mat och dryck, hushållsprodukter, petroleumoljor och vaxer, plaster, sockerlösningar, sirap och honung, läkemedel och kosmetika, öl, malt och karameller, medicinsk och klinisk. PFXi-880/S: Sockerlösningar, sirap och honung.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AOCS, ISO , ASTM
Anslutningar USB, LAN, RS232
Visa Färggrafik
Ljuskälla Volfram halogen
Spektral bandbredd 10 nm
Typ Spektrofotometer
Spänning 90/240 V
För användning med (applikation) För grundläggande färgmätning av vätskeprover
Höjd (engelska) 6,69 tum.
Höjd (metrisk) 17 cm
Inkluderar Integrerad värmeenhet, instrument, Windows-kompatibel programvara, reservlampa, RCMSi startpaket och Lovibond™ optiska glasceller
Längd (engelska) 7,7 tum
Längd (metrisk) 19.6 cm
Mätningstid >30 sek.
Modell PFXi-880/CIE
Väglängd 0,1 till 153 mm
Repeterbarhet Kromaticitet (xy) -± 0,0002; ΔE - 0,2
Spektralt svar 420 till 710 nm
Vikt (engelska) 16 lb.
Vikt (metrisk) 7.7 kg
Bredd (engelska) 20,27 tum.
Bredd (metrisk) 51.5 cm