Läs mer
Lovibond™ Spektrofotometrar i PFXi-880-serien
Produktkod. 13595290
Change view
Typ:
Spektrofotometer
För användning med (applikation):
Färgmätning
För sockerlösningar och sirap
Inkluderar:
RCMSi Kit, IHU, Optiska Celler
RCMSi Pk, Optiska celler, Lampa
RCMSi-paket, optiska celler
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ För användning med (applikation) Inkluderar Förpackningsstorlek
13595290 Spektrofotometer För sockerlösningar och sirap RCMSi Kit, IHU, Optiska Celler Varje
13575290 Spektrofotometer Färgmätning RCMSi Kit, IHU, Optiska Celler Varje
13555290 Spektrofotometer Färgmätning RCMSi Pk, Optiska celler, Lampa Varje
13565290 Spektrofotometer För sockerlösningar och sirap RCMSi-paket, optiska celler Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13595290 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 1378805H
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Innehåller
Instrument, Windows-kompatibel programvara, reservlampa, instruktioner, RCMSi startpaket och Lovibond™ optiska glasceller
Med RCMSi-teknik (Remote Calibration& Maintenance Service) för fjärrkalibrering och service via internet utan att lämna bänkskivan
  • Automatisk och icke-subjektiv färgmätning
  • Robust, kemiskt resistent stålkonstruktion
  • Avtagbar, 6 tum. (153 mm) provkammare
  • Kan hantera varma prover med höga smältpunkter
  • Utgången överensstämmer med GLP inklusive datum, tid, prov och användar-ID
  • Tillgänglig med valfri integrerad värmeenhet för prover som fetter eller vaxer vars temperatur måste hållas över smältpunkten konsekvent
  • Med val av färgskalor
  • Levereras med färgkontrollprogramvara för dataanalys
  • Fjärruppgraderingsmöjlighet
PFXi-880/CIE
  • För genomskinliga prover
  • Färgskalor: CIE L ™a ™b, CIELAB (™L ™C h), Delta E™ färgskillnad, spektraldata, xyY-kromaticitetskoordinater, XYZ tristimulusvärden, Acid Wash Test (ASTM D848), optisk densitet (absorbans)
PFXi-880/S
  • För sockersirap och lösningar
  • Färgskalor: CIE L ™a ™b, Delta E™ färgskillnad, ICUMSA färgindex (ICUMSA GS1-7, ICUMSA GS2/3-9), RYBN-färg, spektraldata, xyY-kromaticitetskoordinater, XYZ-tristimulusvärden, optisk densitet (absorbans)
PFXi-880/CIE: Kemikalier, ätbara oljor och fetter, beläggningar, vatten och avloppsvatten, mat och dryck, hushållsprodukter, petroleumoljor och vaxer, plaster, sockerlösningar, sirap och honung, läkemedel och kosmetika, öl, malt och karameller, medicinsk och klinisk. PFXi-880/S: Sockerlösningar, sirap och honung.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AOCS, ISO , ASTM , CE, RoHS, WEEE
Visa Färggrafik
Ljuskälla Volfram halogen
Typ Spektrofotometer
Spänning 90/240 V
För användning med (applikation) För sockerlösningar och sirap
Höjd (engelska) 6,69 tum.
Höjd (metrisk) 17 cm
Inkluderar RCMSi Kit, IHU, Optiska Celler
Längd (engelska) 7,7 tum
Längd (metrisk) 19.6 cm
Mätningstid >30 sek.
Modell PFXi-880/S
Väglängd 0,1 till 153 mm
Repeterbarhet Kromaticitet (xy) -± 0,0002; ΔE - 0,2
Spektralt svar 420 till 710 nm
Vikt (engelska) 16 lb.
Vikt (metrisk) 7.7 kg
Bredd (engelska) 7,7 tum
Bredd (metrisk) 19.6 cm