Läs mer
Miele Professional™ Doseringssystem
Produktkod. 15490575 Handla allt Miele Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
300 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
15490575 300 m Varje
1 options
Produktkod. 15490575 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 10087340
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Doseringsskåp PG 8596 (AE) för förvaring av processkemikalier och doseringsmoduler
  • 2 utdragbara lådor för 3 x 5 l dunkar vardera
  • Innermått: H 285-690, B 250, T 425-555 mm
  • Per nivå 2 mottagningsalternativ för doseringsmoduler vardera
  • Reservoar möjliggör bättre tömning av kapslarna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Modell PG 8596
Produkttyp Dispenseringssystem
Färg Rostfritt stål
För användning med (applikation) Desinfektion av laboratorieinstrument
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer
Djup (metriskt) 600 mm
Mått (D x B x H) Inredning 60 x 30 x 83.5 cm
Höjd (metrisk) 835 mm
Bredd (metrisk) 300 m
Elektriska krav 400V 50Hz 3N AC 9,3 kW