Läs mer
Schmidlin™ PG Plus FID Tower H2 and Zero Air Generator
Flödeshastighet:
100 mL/min.
250 mL/min.
500 mL/min.
Wattal:
65 W
115 W
180 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Increase efficiency and improve performance
- On-demand supply 24/7
- Zero air <0.1 ppm
- THC Pressure: 11 barg (160 psig)
- Permeation membrane drying system
- USB connectivity
- Easy to install with complete 'plug and play' functionality
- Ideal for all GC detector applications
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (metriskt) | 58 cm |
| Flödeshastighet | 100 mL/min. |
| Höjd (metrisk) | 49 cm |
| Max. Omgivningstemperatur | 35°C |
| Utloppstryck | 11 bar |
| Bredd (engelska) | 55 in. |
| Bredd (metrisk) | 140 cm |
| Anslutningar | Outlet: 1/8 in. |
| Elektriska krav | 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz |
| Kväve renhet | >99.9996% |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.