Läs mer
Schmidlin™ PG Plus Hydrogen Generator
Produktkod. 17778909
Encompass_Preferred
Flödeshastighet:
100 mL/min.
250 mL/min.
500 mL/min.
Wattal:
75 W
140 W
190 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17778909
Brand: Schmidlin™ DBPHG100EU
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
This generator produces a continuous supply of high purity hydrogen.
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Pressure: 11 barg (160 psig)
  • Unique permeation membrane drying system
  • USB connectivity
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC detector applications
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
  • Superior hydrogen production with reliable long life cell
  • Minimal maintenance; no desiccant cartridges to change
  • PC monitoring for maintenance, diagnostics and remote connection
Specifikationer
Djup (metriskt) 37 cm
Flödeshastighet 100 mL/min.
Höjd (metrisk) 50.7 cm
Max. Omgivningstemperatur 35°C
Utloppstryck 11 bar
Bredd (engelska) 9 in.
Bredd (metrisk) 23 cm
Anslutningar Outlet: 1/8 in.
Elektriska krav 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Kväve renhet >99.9996%
Wattal 75 W
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.