missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PGBD4 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Produktkod. 18041918 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18041918 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18041918 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298194AF750

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

PGBD4 Polyclonal specifically detects PGBD4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen PGBD4
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 750
Utspädning Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ32638, FLJ37497, piggyBac transposable element derived 4, piggyBac transposable element-derived protein 4
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PGBD4 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 161779
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.