missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ PGD Polyclonal Antibody

Beskrivning
Immunogen sequence: MPGGNKEAWP HIKTIFQGIA AKVGTGEPCC DWVGDEGAGH FVKMVHNGIE YGDMQLICEA YHLMKDVLGM AQDEMAQAFE DWNKTELDSF LIEI Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 94%, Rat - 67%.
6-phosphogluconate dehydrogenase is the second dehydrogenase in the pentose phosphate shunt. Deficiency of this enzyme is generally asymptomatic, and the inheritance of this disorder is autosomal dominant. Hemolysis results from combined deficiency of 6-phosphogluconate dehydrogenase and 6-phosphogluconolactonase suggesting a synergism of the two enzymopathies.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | PGD |
| Användningsområden | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassificering | Polyclonal |
| Koncentration | 0.05 mg/mL |
| Konjugera | Unconjugated |
| Formulering | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Gen | PGD |
| Genaccessionsnr. | P52209 |
| Gene Alias | 0610042A05Rik; 6PGD; 6-phosphogluconate dehydrogenase, decarboxylating; 6-phosphogluconate dehydrogenase, decarboxylating-like; AU019875; C78335; LOC100360180; Pgd; PGDH; phosphogluconate dehydrogenase |
| Gensymboler | PGD |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?