Läs mer
Invitrogen™ PGFM Enzyme Competitive ELISA Utrustning
Produktkod. 17825017
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17825017 10 x 96 tester -
15815863 96 tester Paket med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17825017 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EIAPGFMX10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45870.00 SEK
    44952.60 SEK / Paket med 10
    Save 917.40 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
ELISA
PGFM-enzymet ELISA kvantifierar PGFM i serum, plasma, urin, torkade fekala extrakt eller cellodlingsmedium.
Metodens princip
PGFM-tävlingen ELISA kit för endast forskning som är utformat för att kvantitativt mäta PGFM som finns i fekalextrakt, urin, serum och plasmaprover. En PGFM-standard tillhandahålls för att generera en standardkurva för analysen och alla prover bör avläsas från standardkurvan. Standarder eller utspädda prover pipetteras till en klar mikrotiterplatta belagd med en antikropp för att fånga kanin-IgG. Ett PGFM-peroxidaskonjugat tillsätts till standarderna och proverna i brunnarna. Bindningsreaktionen initieras genom tillsats av en polyklonal kaninantikropp som är mycket specifik för PGFM till varje brunn. Efter 1 timmes inkubation tvättas plattan och substrat tillsätts. Substratet reagerar med det bundna PGFM-peroxidaskonjugatet. Efter en kort inkubation stoppas reaktionen och intensiteten av den genererade färgen detekteras i en mikrotiterplattläsare som kan mäta vid 450 nm.
Rigorös validering
Varje tillverkade parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och konsistens från lot till lot. Se manualen för mer information om validering.
In many species, uterine and placental Prostaglandin F2alpha (PGFM) is involved in the regulation of reproductive and pregnancy-related processes such as embryonic development, initiation of parturition, and resumption of ovarian activity. Prostaglandin F2alpha is metabolized to PGFM during the first passage through the lungs. PGFM has a longer half-life in peripheral circulation than PGF2alpha and has been applied as a useful analytical marker of PGF2alpha. PGFM is identical across all species and so this kit should measure PGFM from sources other than those tested.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 50 till 3200 pg/ml
Analyskänslighet 20.8 pg/mL
Beskrivning PGFM konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Analysera Multiplexanalys på Luminex Plattform
Konjugera HRP
Detektionsmetod fluorescens
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Provtyp Fekalt extrakt, Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Tillräckligt för 10 x 96 analyser
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Aktivitetsanalyser, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ stress, Metabolism, Cellsignalering, Epigenetik, Hematologi, DNA-skador, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Steroidhormondetektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias Prostaglandin FMProstaglandin FM;
Interassay CV 9.7%
Intraassay CV 9.2%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Proteinaliaser C20H34O5; 13,14-dihydro-15-keto-PGF2alpha; 13,14-dihydro-15-keto PGF2a; 13,14-dihydro-15-keto PGF2 alpha
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktiv biologi
Provvolym Fekalextrakt 50μ L, Plasma 6,25μ L, Serum 6,25μ L, Supernatant 50μ L, Urin 6,25μ L
Frakt skick Wet or Dry Ice
Förvaringskrav -20 °C
Mål PGFM
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 1 tim 30 min