Läs mer
Invitrogen™ PGK1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13472727
Change view
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13472727 100 μL 100µL
1 options
Produktkod. 13472727 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA528612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5270.00 SEK
    4215.65 SEK / 100µL
    Save 1054.35 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rabbit Polyclonal Antibody
Recommended positive controls: 293T, PGK1 shRNA-transfected 293T, A431, HeLa, HepG2, mouse brain, Rat liver, Yeast wild type 303. Predicted reactivity: Mouse (97%), Rat (97%), Zebrafish (87%), Xenopus laevis (84%), Pig (96%), Chicken (88%), Sheep (96%), Rhesus Monkey (100%), Chimpanzee (100%), Bovine (96%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Also known as ATP:3-phosphoglycerate 1-phosphotransferase showed that the plasmin reductase isolated from conditioned medium of fibrosarcoma cells is the glycolytic enzyme phosphoglycerate kinase. They concluded that phosphoglycerate kinase not only functions in glycolysis but is secreted by tumor cells and participates in the angiogenic process as a disulfide reductase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen PGK1
Användningsområden ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Proximity Ligation Assay, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.12 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
Gen PGK1
Genaccessionsnr. P00558, P00560, P09411, P16617
Gene Alias cell migration-inducing gene 10 protein; epididymis secretory sperm binding protein Li 68p; HEL-S-68p; MIG10; OK/SW-cl.110; Pgk; Pgk1; Pgk-1; PGKA; Phosphoglycerate kinase; phosphoglycerate kinase 1; Primer recognition protein 2; PRP 2; YCR012W; YCR12W
Gensymboler PGK1
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human PGK1. The exact sequence is proprietary.
Reningsmetod Antigen affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 18655, 24644, 5230, 850370
Målarter Human, Mouse, Rat, Monkey, Yeast
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PGK1 Polyclonal Antibody
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3(2H)-isothiazolone,5-chloro-2-methyl-with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone