Läs mer
MedChemExpress pGlu-Pro-Arg-MNA monoacetate
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 2070009-26-4 |
| Löslighet | H2O : ≥ 25 mg/mL (42.19 mM) |
| Innehåll och lagring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 592.6 g/mol |
| Produkttyp | Biochemical Assay Reagents |
| Renhet eller kvalitetsklass | 99.0% |
| Frakt skick | Room temperature |